Principaux documents
700932
Sigma-Aldrich
3-Formylphenylboronic acid MIDA ester
97%
Synonyme(s) :
3-(6-Methyl-4,8-dioxo-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)benzaldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H12BNO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
178-183 °C
Chaîne SMILES 
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cccc(C=O)c2
InChI
1S/C12H12BNO5/c1-14-6-11(16)18-13(19-12(17)7-14)10-4-2-3-9(5-10)8-15/h2-5,8H,6-7H2,1H3
Clé InChI
XEUKQFIKPZSUTP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable