Principaux documents
6P100
Sigma-Aldrich
6-Point Style Die
6P100
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
MA.24
Matériaux
gold/chromium electrode (Au/Cr)
silica coating (SiO2)
Description
die layer thickness 300 nm SiO2
electrode layer thickness 60 nm gold
Caractéristiques
point style 6 pt probe
Conditionnement
pkg of 16 non-diced devices
Fabricant/nom de marque
6P100
die thickness
525 μm , silicon
Taille de l'électrode
10 nm , chrome