Principaux documents
699756
Sigma-Aldrich
1-(p-Toluenesulfonyl)pyrrole-2-boronic acid pinacol ester
97%
Synonyme(s) :
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-(p-toluenesulfonyl)-1H-pyrrole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H22BNO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
347.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
97%
Pf
129-134 °C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)n2cccc2B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable