Key Documents
699144
Sigma-Aldrich
Cyclopentylboronic acid MIDA ester
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H16BNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
134-144 °C
Chaîne SMILES 
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)C2CCCC2
InChI
1S/C10H16BNO4/c1-12-6-9(13)15-11(16-10(14)7-12)8-4-2-3-5-8/h8H,2-7H2,1H3
Clé InChI
OMMULMFHZKIOMK-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable