Principaux documents
697710
Sigma-Aldrich
DM-BINAP
97%
Synonyme(s) :
2,2′-Bis[bis(3,5-dimethylphenyl)phosphino]-1,1′-binaphthyl, 2,2′-Bis[di(3,5-xylyl)phoshino]-1,1′-binaphthyl, 3,5-Xylyl-BINAP
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C52H48P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
734.89
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
257-262 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
InChI
1S/C52H48P2/c1-33-21-34(2)26-43(25-33)53(44-27-35(3)22-36(4)28-44)49-19-17-41-13-9-11-15-47(41)51(49)52-48-16-12-10-14-42(48)18-20-50(52)54(45-29-37(5)23-38(6)30-45)46-31-39(7)24-40(8)32-46/h9-32H,1-8H3
Clé InChI
MXGXXBYVDMVJAO-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable