Principaux documents
697613
Sigma-Aldrich
Phenylsulfur pentafluoride
Synonyme(s) :
Pentafluoro(phenyl)sulfur
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H5F5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Indice de réfraction
n20/D 1.435
Densité
1.496 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
FS(F)(F)(F)(F)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5F5S/c7-12(8,9,10,11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clé InChI
DMNYFEWFSFTYEL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
109.9 °F
Point d'éclair (°C)
43.3 °C