Principaux documents
697605
Sigma-Aldrich
(S,S)-ANDEN-Phenyl Trost Ligand
Synonyme(s) :
(+)-(11S,12S)Bis[2′-(diphenylphosphino)benzamido]-9,10-dihydro-9,10-ethanoanthracene, (11S,12S)-N,N′-(9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracene-11,12-diyl)bis[2-(diphenylphosphino)]benzamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C54H42N2O2P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
812.87
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Activité optique
[α]22/D +111°, c = 1 in chloroform
Pf
123-128 °C
Chaîne SMILES 
O=C(N[C@@H]1[C@@H](NC(=O)c2ccccc2P(c3ccccc3)c4ccccc4)[C@H]5c6ccccc6[C@@H]1c7ccccc57)c8ccccc8P(c9ccccc9)c%10ccccc%10
InChI
1S/C54H42N2O2P2/c57-53(45-33-17-19-35-47(45)59(37-21-5-1-6-22-37)38-23-7-2-8-24-38)55-51-49-41-29-13-15-31-43(41)50(44-32-16-14-30-42(44)49)52(51)56-54(58)46-34-18-20-36-48(46)60(39-25-9-3-10-26-39)40-27-11-4-12-28-40/h1-36,49-52H,(H,55,57)(H,56,58)/t49-,50+,51-,52-/m0/s1
Clé InChI
BEKZNCOFLFMFHP-UYATXGGZSA-N
Application
Asymmetric allylic alkylation ligand.
Informations légales
Sold in collaboration with Dr. Reddy′s Laboratories for research purposes only.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Trost, B.M. et al.
Aldrichimica Acta, 40, 59-59 (2007)
Trost, B.M. et al.
Journal of the American Chemical Society, 124, 11616-11616 (2004)
Asymmetric Transition Metal-Catalyzed Allylic Alkylations.
Barry M. Trost et al.
Chemical reviews, 96(1), 395-422 (1996-02-01)
Asymmetric transition-metal-catalyzed allylic alkylations: applications in total synthesis.
Barry M Trost et al.
Chemical reviews, 103(8), 2921-2944 (2003-08-14)