Principaux documents
697354
Sigma-Aldrich
(Rp)-1-[1(S-(1-Aminoethyl)]-2-(diphenylphosphino)ferrocene
97%
Synonyme(s) :
(Rp)-1-(1S)-[(2-Diphenylphosphino)-ferrocenyl]-ethanamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H24FeNP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
413.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
131-135 °C
Groupe fonctionnel
amine
phosphine
Chaîne SMILES 
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@H](N)[C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C19H19NP.C5H5.Fe/c1-15(20)18-13-8-14-19(18)21(16-9-4-2-5-10-16)17-11-6-3-7-12-17;1-2-4-5-3-1;/h2-15H,20H2,1H3;1-5H;/t15-;;/m0../s1
Clé InChI
DRBVPPSGNFMTKZ-CKUXDGONSA-N
Informations légales
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Aminophosphine Ligands