Principaux documents
696684
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-quinolineboronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
(2-Chloro-3-quinolinyl)boronic acid, 2-Chloroquinolin-3-ylboronic acid, 2-Chloroquinoline-3-boronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H7BClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
≥95%
Forme
solid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OB(O)c1cc2ccccc2nc1Cl
InChI
1S/C9H7BClNO2/c11-9-7(10(13)14)5-6-3-1-2-4-8(6)12-9/h1-5,13-14H
Clé InChI
JAQXYUOPSOXQCG-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Preparation of pyrazolopyrimidinamine derivatives as inhibitors of tyrosine and phosphinositide kinase
May contain varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable