Principaux documents
696552
Sigma-Aldrich
9-Phenanthracenylboronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
Phenanthracene-9-boronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H11BO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥95%
Forme
solid
Pf
165-170 °C
Chaîne SMILES 
OB(O)c1cc2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C14H11BO2/c16-15(17)14-9-10-5-1-2-6-11(10)12-7-3-4-8-13(12)14/h1-9,16-17H
Clé InChI
JCDAUYWOHOLVMH-UHFFFAOYSA-N
Application
May contain varying amounts of anhydride
Reactant involved in the synthesis of:
  • Large polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)
  • Electron rich benzo[g,h,i]perylenes
  • FLAP protein inhibitors as antiinflammatory agents
  • Aminoisoquinolinones as PARP-2 selective inhibitors
Reactant involved in homocoupling reactions
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable