696420
(R)-Ethyl piperidine-3-carboxylate
97%
Synonyme(s) :
(R)-Piperidine-3-carboxylic acid ethyl ester, (R)-ethyl nipecotate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Densité
1.092 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
CCOC(=O)[C@@H]1CCCNC1
InChI
1S/C8H15NO2/c1-2-11-8(10)7-4-3-5-9-6-7/h7,9H,2-6H2,1H3/t7-/m1/s1
Clé InChI
XIWBSOUNZWSFKU-SSDOTTSWSA-N
Application
- DPP-4 inhibitors
- Dual H1/5-HT2A receptor antagonists for treatment of sleep disorders
- Serotonin and noradrenaline reuptake inhibitors
- GABA uptake inhibitors
Reactant for stereocontrolled hydoiodination of alkynes
Used for an orally potent anti-anxiety drug
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
219.2 °F
Point d'éclair (°C)
104 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter