Principaux documents
696242
Sigma-Aldrich
Bis(1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)-imidazol-2-ylidene)copper(I)trifluoroborate
Synonyme(s) :
Bis[1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper(I) tetrafluoroborate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C42H48BCuF4N4
Poids moléculaire :
759.21
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: copper
Chaîne SMILES 
F[B-](F)(F)F.Cc1cc(C)c(N2C=CN(C2[Cu+]C3N(C=CN3c4c(C)cc(C)cc4C)c5c(C)cc(C)cc5C)c6c(C)cc(C)cc6C)c(C)c1
InChI
1S/2C21H25N2.BF4.Cu/c2*1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;2-1(3,4)5;/h2*7-13H,1-6H3;;/q;;-1;+1
Clé InChI
KYKUFSRBHPLMIP-UHFFFAOYSA-N
Application
Efficient precatalyst for hydrosililation of carbonyl compounds.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable