Principaux documents
695793
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-(4-benzyloxyphenyl)-2,4-dioxobutanoate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H18O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
326.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
powder
Pf
123-128 °C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C(=O)CC(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C19H18O5/c1-2-23-19(22)18(21)12-17(20)15-8-10-16(11-9-15)24-13-14-6-4-3-5-7-14/h3-11H,2,12-13H2,1H3
Clé InChI
BTUJZIGPAGODTR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable