Principaux documents
695726
Sigma-Aldrich
(R)-3,3′-Di-9-anthracenyl-1,1′-bi-2-naphthol
97%
Synonyme(s) :
(R)-3,3′-Di-9-anthracenyl-(1,1′-binaphthalene)-2,2′-diol
100 MG
294,00 $
294,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
294,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C48H30O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
638.75
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
294,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
powder
Activité optique
[α]22/D +202°, c = 1 in chloroform
Pf
125-130 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Oc1c(cc2ccccc2c1-c3c(O)c(cc4ccccc34)-c5c6ccccc6cc7ccccc57)-c8c9ccccc9cc%10ccccc8%10
InChI
1S/C48H30O2/c49-47-41(43-35-19-7-1-13-29(35)25-30-14-2-8-20-36(30)43)27-33-17-5-11-23-39(33)45(47)46-40-24-12-6-18-34(40)28-42(48(46)50)44-37-21-9-3-15-31(37)26-32-16-4-10-22-38(32)44/h1-28,49-50H
Clé InChI
XJKZPSCYLJRHEN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Purity excludes solvent of crystallization. May contain up to 10% dichloromethane.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable