Principaux documents
694428
Sigma-Aldrich
3-Amino-5-methoxybenzoic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H9NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
180-185 °C
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
COc1cc(N)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-12-7-3-5(8(10)11)2-6(9)4-7/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
DBEMTZANGFGKMX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves