Principaux documents
693979
Sigma-Aldrich
(1E,2E)-1,2-Bis(2,6-Diisopropylphenylimino)ethane
90%
Synonyme(s) :
Glyoxal bis(2,6-diisopropylanil), N,N′-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-1,4-diazabutadiene, N,N′-Bis(2,6-diisopropylphenyl)ethanediimine
About This Item
Formule linéaire :
(C3H7)2C6H3NCHCHNC6H3(C3H7)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
376.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
90%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
105-109 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1\N=C\C=N\c2c(cccc2C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C26H36N2/c1-17(2)21-11-9-12-22(18(3)4)25(21)27-15-16-28-26-23(19(5)6)13-10-14-24(26)20(7)8/h9-20H,1-8H3/b27-15+,28-16+
Clé InChI
JWVIIGXMTONOFR-DPCVLPDWSA-N
Application
  • Reactant in preparation of derived ruthenium olefin metathesis catalysts
  • N-cyclic carbene ligand
Catalyst in:
  • Palladium-catalyzed aerobic alc. oxidn. supported by a-diimine ligands
  • Regioselective alkylation in presence of ruthenium-bisimine catalytic precursors
  • N-arylation of aromatic amines
  • Preparation of ruthenium nitrosyl alpha-diimine and iminoketone complexes as catalysts for transfer hydrogenation of ketones and atom transfer radical polymerization reactions
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable