693804
Zirconium–scandium–iron alloy
About This Item
Forme
solid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
[Sc].[Fe].[Zr]
InChI
1S/Fe.Sc.Zr
Clé InChI
JYODYTROXJSIEE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable