Principaux documents
693782
Sigma-Aldrich
Neodymium-Iron-Boron, alloy 30/150
disc, size 13 mm × 6 mm
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Forme
disc
Composition
Aluminum, 0.8 wt. %
Boron, 1.1 wt. %
Dysprosium, 3.6 wt. %
Iron, 65 wt. %
Neodymium, 29 wt. %
Niobium, 0.5 wt. %
Taille
13 mm × 6 mm
Chaîne SMILES 
[B].[Fe].[Nd]
InChI
1S/B.Fe.Nd
Clé InChI
QJVKUMXDEUEQLH-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Magnetic parameters/properties:
Maximum Energy Product (BH): 247 kJ/m3 (31 MGsOe)
Residual Induction (Br): 1.13 T (11.3 kGs)
Coercive Force (Hc): 844 kA/m (10.6 kOe)
Intrinsic Coercive Force (Hci): 1595 kA/m (20.0 kOe)
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Self-heat. 1 - Skin Irrit. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges