Documents
69289
Sigma-Aldrich
3-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
4,4,4-Trifluoro-β-homoalanine
About This Item
Formule linéaire :
CF3CH(NH2)CH2COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.09
Numéro Beilstein :
1764276
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98.0% (TLC)
Pf
180-182 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NC(CC(O)=O)C(F)(F)F