Principaux documents
692034
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)phenethyl bromide
97%
Synonyme(s) :
1-(2-Bromoethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H8BrF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.06
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.493
Densité
1.517 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1ccccc1CCBr
InChI
1S/C9H8BrF3/c10-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9(11,12)13/h1-4H,5-6H2
Clé InChI
QECZMYGJNDGESU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable