691771
Gadolinium
ingot, 99.99% trace rare earth metals basis
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.99% trace rare earth metals basis
Forme
ingot
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: gadolinium
Résistivité
126 μΩ-cm, 20°C
Point d'ébullition
3273 °C (lit.)
Pf
1313 °C (lit.)
Densité
7.886 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Gd]
InChI
1S/Gd
Clé InChI
UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
Propriétés physiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Water-react 3
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges