Principaux documents
691283
Sigma-Aldrich
Butyl cyanoacetate
Arxada quality, ≥99.0% (GC)
About This Item
Formule linéaire :
NCCH2CO2(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Qualité
Arxada quality
Fabricant/nom de marque
Arxada AG
Impuretés
≤0.10% water
Couleur
APHA: ≤60
Indice de réfraction
n20/D 1.425 (lit.)
pb
115 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
0.998-1.002 g/mL at 20 °C
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCOC(=O)CC#N
InChI
1S/C7H11NO2/c1-2-3-6-10-7(9)4-5-8/h2-4,6H2,1H3
Clé InChI
DJACTCNGCHPGOI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup