Principaux documents
691070
Sigma-Aldrich
2-Methoxyethyl cyanoacetate
Arxada quality, ≥99.0% (GC)
About This Item
Formule linéaire :
NCCH2CO2CH2CH2OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Qualité
Arxada quality
Fabricant/nom de marque
Arxada AG
Impuretés
≤100 mg/kg acid (as cyanoacetic acid)
Couleur
APHA: <50
Indice de réfraction
n20/D 1.434 (lit.)
pb
257 °C/1000 hPa
98-100 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
1.1230-1.1280 g/mL at 20 °C
1.127 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COCCOC(=O)CC#N
InChI
1S/C6H9NO3/c1-9-4-5-10-6(8)2-3-7/h2,4-5H2,1H3
Clé InChI
SGLKIEOMYXTGBH-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup - (External MSDS)
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup - (External MSDS)
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter