Principaux documents
690902
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-α-Allylalanine
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(R)-2-Amino-2-methyl-4-pentenoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H11NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
crystals
Pureté optique
ee: ≥98.0% (HPLC)
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Impuretés
≤15% water
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[C@@](N)(CC=C)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO2/c1-3-4-6(2,7)5(8)9/h3H,1,4,7H2,2H3,(H,8,9)/t6-/m1/s1
Clé InChI
QMBTZYHBJFPEJB-ZCFIWIBFSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Natalie N Nawarawong et al.
Behavioural brain research, 379, 112275-112275 (2019-10-16)
Novelty seeking is a personality trait associated with an increased vulnerability for substance abuse. In rodents, elevated novelty seeking has been shown to be a predictor for elevated drug self-administration and compulsive use. While previous studies have shown that both