690872
Basolite® F300
produced by BASF
Synonyme(s) :
Fe-BTC, Iron 1,3,5-benzenetricarboxylate
Forme
solid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Superficie
120-190 m2/g
Masse volumique apparente
0.16‑0.35 g/cm3
Autre catégorie plus écologique
, Enabling
Chaîne SMILES
O=C1O[Fe]2OC(=O)c3cc1cc(c3)C(=O)O2
InChI
1S/C9H6O6.Fe/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15;/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15);/q;+3/p-3
Clé InChI
UTYFBNKMZYRAFO-UHFFFAOYSA-K
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Metal-organic frameworks (MOFs) are porous, crystalline materials composed of metal ions bound by organic ligands.