Principaux documents
690589
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-α-Methylvaline
99%, ≥98.5% (TLC)
Synonyme(s) :
α-Me-D-Val-OH, α-Methyl-D-valine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H13NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98.5% (TLC)
99%
Forme
powder
Activité optique
[α]/D +3.5±0.5°, c = 1% in H2O
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Impuretés
≤0.2% water
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)[C@@](C)(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)6(3,7)5(8)9/h4H,7H2,1-3H3,(H,8,9)/t6-/m1/s1
Clé InChI
GPYTYOMSQHBYTK-ZCFIWIBFSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable