689890
(R)-3,3′-Bis(2,4,6-triisopropylphenyl)-1,1′-binaphthyl-2,2′-diyl hydrogenphosphate
≥97.0% (qNMR)
Synonyme(s) :
(11bR)- 4-Hydroxy-2,6-bis[2,4,6-tris(1-methylethyl)phenyl]dinaphtho[2,1-d:1′,2′-f]-1,3,2-dioxaphosphepin 4-oxide, (R)-3,3′-Bis(2,4,6-triisopropylphenyl)-1,1′-bi-2-naphthol cyclic monophosphate, (R)-TRIP
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97.0% (qNMR)
Forme
lumps
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)-c2cc3ccccc3c-4c2OP(O)(=O)Oc5c(cc6ccccc6c-45)-c7c(cc(cc7C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C50H57O4P/c1-27(2)35-23-39(29(5)6)45(40(24-35)30(7)8)43-21-33-17-13-15-19-37(33)47-48-38-20-16-14-18-34(38)22-44(50(48)54-55(51,52)53-49(43)47)46-41(31(9)10)25-36(28(3)4)26-42(46)32(11)12/h13-32H,1-12H3,(H,51,52)
Clé InChI
AGQAQYPGJDBIQR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Metal-Brønsted Acid Cooperative Catalysis for Asymmetric Reductive Amination
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
TRIP and TiPSY Chiral Phosphoric Acid Catalysts
Contenu apparenté
The List group focuses on the development of new concepts in catalysis. Since 1999, this research group has pioneered the development of organocatalysis as the third pillar of stereoselective catalysis, along side biocatalysis and transition metal catalysis.