Principaux documents
689793
Sigma-Aldrich
(1S,2R)-trans-2-(Fmoc-aminomethyl)cyclohexanol
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H25NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
351.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Essai
≥96.5% (HPLC)
97%
Forme
powder
Pureté optique
enantiomeric excess: ≥97.5%
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O[C@H]1CCCC[C@@H]1CNC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C22H25NO3/c24-21-12-6-1-7-15(21)13-23-22(25)26-14-20-18-10-4-2-8-16(18)17-9-3-5-11-19(17)20/h2-5,8-11,15,20-21,24H,1,6-7,12-14H2,(H,23,25)/t15-,21+/m1/s1
Clé InChI
DLDUSAROVXDNNQ-VFNWGFHPSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable