Principaux documents
689718
Sigma-Aldrich
Benzyldimethylhexylammonium chloride
≥96.0% (AT)
Synonyme(s) :
Benzylhexyldimethylammonium chloride
5 G
347,00 $
25 G
1 400,00 $
347,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
347,00 $
25 G
1 400,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H26ClN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.83
Beilstein:
4045485
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
347,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥96.0% (AT)
Forme
powder
Chaîne SMILES 
[Cl-].CCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C15H26N.ClH/c1-4-5-6-10-13-16(2,3)14-15-11-8-7-9-12-15;/h7-9,11-12H,4-6,10,13-14H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
BNDXNEVHWSOJGV-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges