Documents
689610
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-nitropyridine
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H3BrN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.99
Numéro Beilstein :
120826
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥94.0% (GC)
95%
Forme
solid
Perte
≤5% loss on drying
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1ccnc(Br)c1
InChI
1S/C5H3BrN2O2/c6-5-3-4(8(9)10)1-2-7-5/h1-3H
Clé InChI
AFVITJKRFRRQKT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable