Key Documents
689319
Sigma-Aldrich
Dehydroacetic acid
Lonza quality, 99.0-100.3 % (w/w) (T)
Synonyme(s) :
2-Acetyl-5-hydroxy-3-oxo-4-hexenoic acid δ-lactone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H8O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.15
Numéro Beilstein :
6129
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Qualité
Lonza quality
Forme
crystalline
powder
Fabricant/nom de marque
Lonza Ltd
Concentration
99.0-100.3 % (w/w) (T)
Point d'ébullition
270 °C (lit.)
Pf
109.0-111.0 °C (opt. transm.)
111-113 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)C1C(=O)OC(C)=CC1=O
InChI
1S/C8H8O4/c1-4-3-6(10)7(5(2)9)8(11)12-4/h3,7H,1-2H3
Clé InChI
PGRHXDWITVMQBC-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
transparence: >63.2%; 420 nm, 10 mm 1g/30 mL MeOH
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
314.6 °F
Point d'éclair (°C)
157 °C
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves