Principaux documents
689211
Sigma-Aldrich
1,4-Butanediol bis(3-aminocrotonate)
Lonza quality, 96.0-100.3 % (w/w) (T)
Synonyme(s) :
1,4-Butylenglycolbis(3-aminocrotonate)
About This Item
Formule linéaire :
[CH3C(NH2)=CHCO2CH2CH2-]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.30
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
Lonza quality
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Lonza Ltd
Concentration
96.0-100.3 % (w/w) (T)
Couleur
white to yellow
Pf
146.0-150.0 °C
147-150 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C\C(N)=C/C(=O)OCCCCOC(=O)\C=C(/C)N
InChI
1S/C12H20N2O4/c1-9(13)7-11(15)17-5-3-4-6-18-12(16)8-10(2)14/h7-8H,3-6,13-14H2,1-2H3/b9-7+,10-8+
Clé InChI
DFUXQARZEWMFLQ-FIFLTTCUSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable