Documents
689181
Sigma-Aldrich
1-(3,4,5-Trimethoxybenzyl)piperazine dihydrobromide
≥95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H22N2O3 · xHCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.34 (free base basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
≥95%
≥95.0% (HPLC)
Forme
powder
Impuretés
≤5.0% water
Chaîne SMILES 
Cl.COc1cc(CN2CCNCC2)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C14H22N2O3.ClH/c1-17-12-8-11(9-13(18-2)14(12)19-3)10-16-6-4-15-5-7-16;/h8-9,15H,4-7,10H2,1-3H3;1H
Clé InChI
KQVXQLNBEHFJNR-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable