Principaux documents
68902
Sigma-Aldrich
1-Methyl-3-octylimidazolium trifluoromethanesulfonate
≥97.0%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H23F3N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
344.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
≥97.0%
Chaîne SMILES 
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CCCCCCCC[n+]1ccn(C)c1
InChI
1S/C12H23N2.CHF3O3S/c1-3-4-5-6-7-8-9-14-11-10-13(2)12-14;2-1(3,4)8(5,6)7/h10-12H,3-9H2,1-2H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Clé InChI
BCVMAYRUJBXMAP-UHFFFAOYSA-M
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter