Principaux documents
688525
Sigma-Aldrich
(S,S)-N-Boc-2,5-dimethylpyrrolidine
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H21NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Activité optique
[α]20/D +45.0°, c = 1 in chloroform
Indice de réfraction
n20/D 1.444
Densité
0.930 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
C[C@H]1CC[C@H](C)N1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H21NO2/c1-8-6-7-9(2)12(8)10(13)14-11(3,4)5/h8-9H,6-7H2,1-5H3/t8-,9-/m0/s1
Clé InChI
FZSBLLYQAULJDU-IUCAKERBSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
187.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
86.11 °C - closed cup