Documents
688134
Sigma-Aldrich
4-(4-Chlorophenyl)-2-hydroxythiazole
97%
Synonyme(s) :
4-(4-Chlorophenyl)-2-thiazolol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H6ClNOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.67
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
222-226 °C
Chaîne SMILES 
Oc1nc(cs1)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C9H6ClNOS/c10-7-3-1-6(2-4-7)8-5-13-9(12)11-8/h1-5H,(H,11,12)
Clé InChI
XODFWCAVOQHJFC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves