Principaux documents
687936
Sigma-Aldrich
D-Glucose-1-13C,1-d
≥98 atom % D, ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13CC5DH11O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.15
Code UNSPSC :
12352201
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
≥98 atom % D
Essai
≥99% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
O[C@H]([C@@H](CO)O[13C](O)([2H])[C@@H]1O)[C@@H]1O
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable