Principaux documents
687588
Sigma-Aldrich
(S)-N-Boc-2-methylpyrrolidine
95%
Synonyme(s) :
(S)-2-Methylpyrrolidine-1-carboxylic acid-tert-butyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H19NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.444
Densité
0.962 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
C[C@H]1CCCN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H19NO2/c1-8-6-5-7-11(8)9(12)13-10(2,3)4/h8H,5-7H2,1-4H3/t8-/m0/s1
Clé InChI
PPUYUEPZGGATCN-QMMMGPOBSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
180.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
82.2 °C - closed cup