687545
1H-Pyrrole-1-propanoic acid
97%
Synonyme(s) :
3-Pyrrolyl-1-yl-propionic acid, N-(2-Carboxyethyl)pyrrole, N-Pyrrolylpropanoic acid
301,00 $
About This Item
301,00 $
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Pf
59-64 °C
Chaîne SMILES
OC(=O)CCn1cccc1
InChI
1S/C7H9NO2/c9-7(10)3-6-8-4-1-2-5-8/h1-2,4-5H,3,6H2,(H,9,10)
Clé InChI
RZJWSGHNRLPGHP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable