Principaux documents
687359
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asn-OH-13C4,15N2
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 95% (CP)
Synonyme(s) :
Fmoc-L-Asparagine-13C4,15N2
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C4C15H1815N2O5
Poids moléculaire :
360.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Essai
95% (CP)
Pf
~190 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Changement de masse
M+6
Température de stockage
2-8°C
2-8°C
Chaîne SMILES 
[15NH2][13C](=O)[13CH2][13C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C19H18N2O5/c20-17(22)9-16(18(23)24)21-19(25)26-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16H,9-10H2,(H2,20,22)(H,21,25)(H,23,24)/t16-/m0/s1/i9+1,16+1,17+1,18+1,20+1,21+1
Clé InChI
YUGBZNJSGOBFOV-LMDSVMOMSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable