Principaux documents
686743
Sigma-Aldrich
6-Methyl-4-nitropyridine-2-carbonitrile
97%
Synonyme(s) :
2-Cyano-6-methyl-4-nitropyridine, 6-Methyl-4-nitropicolinonitrile
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H5N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
74-79 °C
Chaîne SMILES 
Cc1cc(cc(n1)C#N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5N3O2/c1-5-2-7(10(11)12)3-6(4-8)9-5/h2-3H,1H3
Clé InChI
VITXYPUCOQUWPJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges