Documents
686670
Sigma-Aldrich
Polyester-8-hydroxyl-1-carboxyl bis MPA dendron, generation 3
≥97%
Synonyme(s) :
dendron-G3-Carboxyl-OH
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C35H58O22
Poids moléculaire :
830.82
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Description
hydroxyl surface groups
Niveau de qualité
Pureté
≥97%
Forme
powder (lyophilized)
Poids mol.
generation 3
Caractéristiques
focal point carboxylic acid
Nb de groupes de surface
8
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(CO)(CO)C(=O)OCC(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)C(=O)OCC(C)(COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)C(O)=O
InChI
1S/C35H58O22/c1-29(8-36,9-37)23(46)54-18-34(6,19-55-24(47)30(2,10-38)11-39)27(50)52-16-33(5,22(44)45)17-53-28(51)35(7,20-56-25(48)31(3,12-40)13-41)21-57-26(49)32(4,14-42)15-43/h36-43H,8-21H2,1-7H3,(H,44,45)
Clé InChI
CSKGZAJBJPVHFW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Soluble in a variety of polar solvents, such as DMF, methanol, and water.
calculated mol. wt. 831
Application
Manufactured by Polymer Factory Sweden AB.
Autres remarques
Bis-MPA = 2,2-Bis(hydroxyl-methyl)propionic acid
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Dendrons in nanomaterials - Find features and benefits of polyester dendrons and hyperbranched polymer products.