686239
Zirconium acrylate
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: zirconium
Chaîne SMILES
C=CC(=O)O[Zr](OC(=O)C=C)(OC(=O)C=C)OC(=O)C=C
InChI
1S/4C3H4O2.Zr/c4*1-2-3(4)5;/h4*2H,1H2,(H,4,5);/q;;;;+4/p-4
Clé InChI
CXNQUHPJUJGOHC-UHFFFAOYSA-J
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.