Principaux documents
685747
Sigma-Aldrich
4-(1-Aminoethyl)pyridine
95%
Synonyme(s) :
1-(4-Pyridyl)ethylamine, 1-Pyridin-4-yl-ethylamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H10N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.5347
Densité
1.0190 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
CC(N)c1ccncc1
InChI
1S/C7H10N2/c1-6(8)7-2-4-9-5-3-7/h2-6H,8H2,1H3
Clé InChI
HIZMJYQEHFJWQY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
219.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
104.4 °C - closed cup