Principaux documents
685682
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(4-tert-butylphenyl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C28H31N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
409.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
224-229 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)c1ccc(cc1)-c2nnc(-c3ccc(cc3)C(C)(C)C)n2-c4ccccc4
InChI
1S/C28H31N3/c1-27(2,3)22-16-12-20(13-17-22)25-29-30-26(31(25)24-10-8-7-9-11-24)21-14-18-23(19-15-21)28(4,5)6/h7-19H,1-6H3
Clé InChI
ADENFOWRGOZGCW-UHFFFAOYSA-N
Application
OLED electron transporter material.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study