Principaux documents
685550
Sigma-Aldrich
3-(2-Chloro-3-methoxyphenyl)propionic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H11ClO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
144-148 °C
Chaîne SMILES 
COc1cccc(CCC(O)=O)c1Cl
InChI
1S/C10H11ClO3/c1-14-8-4-2-3-7(10(8)11)5-6-9(12)13/h2-4H,5-6H2,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
FIOFIGKOEGZNIK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves