Principaux documents
685410
Sigma-Aldrich
Methyl 1-acetyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H9NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Forme
powder
Pf
91-97 °C
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1ccn(c1)C(C)=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-6(10)9-4-3-7(5-9)8(11)12-2/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
XNEPOBYEFLQFMM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable