Principaux documents
684740
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-methylthiobenzamide
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H8BrNS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
96%
Forme
solid
Pf
88-92 °C
Chaîne SMILES 
Cc1cc(Br)ccc1C(N)=S
InChI
1S/C8H8BrNS/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H2,10,11)
Clé InChI
KANLQQZRNHDXHE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves