Principaux documents
684724
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H3ClF3N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
96%
Forme
solid
pb
60-62 °C/88 mmHg
Pf
32-36 °C
Groupe fonctionnel
chloro
fluoro
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1cccc(Cl)n1
InChI
1S/C6H3ClF3N/c7-5-3-1-2-4(11-5)6(8,9)10/h1-3H
Clé InChI
ADVQMCQMDHBTHJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
174.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79.4 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges