Principaux documents
684597
Sigma-Aldrich
DL-Phenyl-13C6,d5-alanine
99 atom % 13C, 98 atom % D
Synonyme(s) :
(±)-2-Amino-3-phenyl-13C6,d5-propionic acid
About This Item
Formule linéaire :
13C6D5CH2CH(NH2)COOH
Poids moléculaire :
176.18
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % D
Forme
solid
Pf
266-267 °C (lit.)
Changement de masse
M+11
Chaîne SMILES 
[2H][13c]1[13c]([2H])[13c]([2H])[13c](CC(N)C(O)=O)[13c]([2H])[13c]1[2H]
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/i1+1D,2+1D,3+1D,4+1D,5+1D,7+1
Clé InChI
COLNVLDHVKWLRT-HIHZHEAUSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable